EMB2154
Protein (Nitrogen)
analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
producent / nazwa handlowa
Elemental Microanalysis Limited
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Opis ogólny
Protein (Nitrogen), organiczny wzorzec analityczny (OAS), składa się z jednorodnej partii wzorca białka (kazeiny) do stosowania jako rutynowy roboczy wzorzec mikroanalityczny do oznaczania azotu. Ten OAS powinien być przechowywany w temperaturze od 20°C do 25°C i powinien być szczelnie zamknięty z dala od światła i wilgoci. W normalnych warunkach nie jest higroskopijny i może być stosowany bez wstępnego suszenia.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegóły można znaleźć w certyfikacie
Analiza elementarna: Azot
Grupa matryc: Orzechy, soja, oleje i tłuszcze jadalne
Analiza elementarna: Azot
Grupa matryc: Orzechy, soja, oleje i tłuszcze jadalne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)