Merck
CRM96709
Supelco
Oleamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Ole, cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
Klucz InChI
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034.
Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Działania biochem./fizjol.
Wywołujący sen lipid mózgowy, który allosterycznie moduluje receptory GABAA i wzmacnia odpowiedzi receptora serotoninowego 5-HT7. Selektywny endogenny agonista szczurzego i ludzkiego receptora kannabinoidowego CB1.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
207 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)