Wybierz wielkość
981,00 zł
981,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=CC2=C(S1)N3C(CN=C2C4=CC=CC=C4Cl)=NN=C3C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H15ClN4S/c1-3-11-8-13-16(12-6-4-5-7-14(12)18)19-9-15-21-20-10(2)22(15)17(13)23-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3/i2D3
InChI key
VMZUTJCNQWMAGF-BMSJAHLVSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
General description
Legal Information
Disclaimer
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E-082-1ML | 04061833592823 |