Merck
CRM96142
Supelco
Bis[(2,3-epoxypropoxy)phenyl] methane
certified reference material, TraceCERT®, mixture of isomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
100 MG
694,00 zł
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
694,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)CC.CC.CC.CC(CC)CC.C1(CC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.O.O.O.O
InChI
1S/C19H20O4/c1-3-7-18(22-12-16-10-20-16)14(5-1)9-15-6-2-4-8-19(15)23-13-17-11-21-17/h1-8,16-17H,9-13H2
Klucz InChI
FIJSKXFJFGTBRV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Powiązanie
Ruchliwość jonów: TWCCSN2 wartość 177,5 Å2 [M+H]+ i 168,2 Å2 [M+Na]+
Pomiar przekroju zderzenia (CCS) został dostarczony przez Waters Corporation, przy użyciu spektrometru mas SYNAPT XS.
Opis i przegląd sposobu, w jaki ruchliwość jonów umożliwia pomiar CCS jonu, można znaleźć na stronie ims.waters.com.
Więcej informacji na temat spektrometru mas SYNAPT XS można znaleźć na stronie IMS microsite oraz stronie internetowej produktu.
Oczekuje się, że pomiaryTWCCSbędą mieścić się w zakresie 2% tej wartości referencyjnej.
P/N CRM96142 jest częścią biblioteki naukowej Waters Extractables & Leachables UNIFI, którą można pobrać ze strony Waters Marketplace..
Komentarz do analizy
Ten produkt zawiera izomery orto-orto, orto-para i para-para.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)