Merck
CRM51838
Supelco
2,4,5-T
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-T
Wybierz wielkość
100 MG
546,00 zł
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
546,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2OCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
154-158 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
SMYMJHWAQXWPDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat pod adresem: http://www.sigma-aldrich.com2,4,5-T jest syntetyczną auksyną należącą do rodziny herbicydów chlorowanych, stosowaną do defoliacji roślin szerokolistnych.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, 2,4,5-T nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej. Jednak domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01 mg/kg ma zastosowanie do obecności 2,4,5-T (traktowanego jako suma 2,4,5-T, jego soli i estrów) w produktach pochodzenia roślinnego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2015/868.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM 2,4,5-T może również znaleźć zastosowanie w następujących przypadkach:
  • Opracowanie wielopozostałościowej metody oznaczania 24 regulatorów wzrostu roślin w 50 próbkach winogron przy użyciu zmodyfikowanej metody QuEChERS i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  • Opracowanie i walidacja metody obejmującej zakwaszoną ekstrakcję QuEChERS i oznaczanie LC-MS/MSͰ w oparciu o szybkie przełączanie między dodatnimi i ujemnymi trybami jonizacji elektrorozpryskowej w celu analizy 35 kwaśnych herbicydów w matrycach spożywczych.
  • Zastosowanie nowej kowalencyjnej struktury organicznej modyfikowanej aminami (NH2@COF) jako absorbentu do ekstrakcji w fazie stałej (SPE) do ekstrakcji pestycydów kwasów karboksylowych z próbek wody środowiskowej
  • Oznaczanie 12 kwasów fenoksykarboksylowych w próbkach wody przy użyciu metaloorganicznego szkieletu (MIL-101) do dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (DSPE), a następnie ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS)
  • Analiza 26 kwaśnych herbicydów w 309 próbkach gleby metodą dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Badanie zastosowania magnetycznego zredukowanego tlenku grafenu modyfikowanego polietylenoiminą (Fe3O4@PEI-RGO) jako adsorbentu do magnetycznej ekstrakcji do fazy stałej i oznaczania HPLC polarnych kwaśnych herbicydów w próbkach ryżu
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chris Sack et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(43), 9657-9665 (2015-10-17)
A method for the determination of 35 acid herbicides in food matrices was developed, validated, and implemented. It utilizes a modified QuEChERS extraction procedure coupled with quantitation by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The acid herbicides analyzed are all
Na Li et al.
Analytica chimica acta, 949, 23-34 (2016-11-24)
A novel magnetic polyethyleneimine modified reduced graphene oxide (Fe3O4@PEI-RGO) had been fabricated based on a self-assemble approach between positive charged magnetic polyethyleneimine (Fe3O4@PEI) and negative charged GO sheets via electrostatic interaction followed by chemical reduction of GO to RGO. The
Piotr Kaczyński et al.
Talanta, 152, 127-136 (2016-03-20)
This study determined twenty six the highly sensitive phenoxy, pyridines, aliphatic and aromatic acid compounds in soil with a liquid chromatography tandem mass spectrometry. The samples were prepared by modified quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) analytical procedure
Zhongyin Ji et al.
Talanta, 191, 313-323 (2018-09-29)
A rapid and efficient method for extraction of 12 phenoxy carboxylic acids (PCAs) in environmental water samples was established based on metal-organic framework MIL-101 assisted dispersive solid phase extraction (DSPE). 12 PCAs were labeled by d0-10-methyl-2-(piperazin-1-ylsulfonyl)anthracen-9(10H)-one(d0-MASPz) and d3-10-methyl-2-(piperazin-1-ylsulfonyl)anthracen-9(10H)-one(d3-MASPz), allowing each
Chieh-Han Pu et al.
Journal of food and drug analysis, 26(2), 637-648 (2018-03-24)
A multiresidue analytical method was developed for grapes for the following 24 plant growth regulators: 1-naphthylacetamide, 2,3,5-triiodobenzoic acid, 2,4,5-T, 2-naphthoxyacetic acid, 3-indolylacetic acid, 4-(3-indolyl)-butyric acid, 4-chlorophenoxyacetic acid, 4-nitrophenol, 6-benzylaminopurine, N6-isopentenyladenine, butralin, chlormequat chloride, chlorphonim-Cl, cloprop, forchlorfenuron, gibberellic acid 3, gibberellic acid