Kluczowe dokumenty
CRM44918
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution Kit
with Internal Standards, certified reference material
Synonim(y):
TM=["ASTM"] Zestaw standardów referencyjnych D6584
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
ASTM® D6584
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
stężenie
in pyridine (varied concentration)
metody
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Analiza ilościowa glicerolu w biodieslu:</strong> Zestaw standardowych roztworów ASTM D6584 może być stosowany w procedurze chromatograficznej, która została przeprowadzona przyjazną dla środowiska metodą sonoluminescencyjną w celu określenia zawartości wolnego glicerolu w próbkach biodiesla (Diniz et al., 2013).</li>
</ul>
Inne uwagi
Nasz zestaw zawiera siedem certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM), które są produkowane i certyfikowane zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tych CRM można znaleźć na certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • ASTM® D6584 Standard solution 1, certified reference material, in pyridine (varied conc.)
  • CRM44914ASTM® D6584 Standard Solution 2, in pyridine (varied), ampule of 1 mLKarta charakterystyki
  • CRM44915ASTM® D6584 Standard Solution 3, certified reference material, in pyridine (varied), ampule of 1 mLKarta charakterystyki
  • CRM44916ASTM® D6584 Standard Solution 4, certified reference material, in pyridine (varied conc.)Karta charakterystyki
  • CRM44917ASTM® D6584 Standard Solution 5, certified reference material, in pyridine (varied)Karta charakterystyki
  • CRM44896ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution, certified reference material, 1000 μg/mL in pyridine, ampule of 5 mLKarta charakterystyki
  • CRM44897ASTM® D6584 Tricaprin Solution, certified reference material, 8000 μg/mL in pyridineKarta charakterystyki
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)