Kluczowe dokumenty
CRM44914
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution 2
in pyridine (varied), ampule of 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
TraceCERT®
agency
ASTM® D6584
linia produktu
TraceCERT®
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in pyridine (varied)
metody
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
    1,3-Diolein 100 μg/mL
    Glycerol 15 μg/mL
    Monolein 250 μg/mL
    Triolein 100 μg/mL
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)