Merck
CRM44647
Supelco
Aflatoxin B1 solution
Aflatoxin B1 solution
certified reference material, 20 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Synonim(y):
Mycotoxins
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.27
Beilstein:
1269174
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Produkt CRM44647 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
20 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Klucz InChI
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review