Merck
CRM38382
Supelco
Cinnamyl alcohol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Beilstein:
1903999
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
gęstość pary
4.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tw
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
Klucz InChI
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)