Merck
CRM34306
Supelco
Quizalofop-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Ethyl 2-[4-(6-chloro-2-quinoxalinyloxy)phenoxy]propionate
Wybierz wielkość
CRM34306-25MG
196,00 zł
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
CRM34306-25MG
196,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17ClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.80
Beilstein:
7145610
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
InChI
1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
OSUHJPCHFDQAIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Quizalofop-etylowy jest herbicydem do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów trawiastych w różnych uprawach polowych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 nie jest zatwierdzony jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE). Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały określone zgodnie z SANTE/10090/2022 dla chizalofopu etylowego (suma chizalofopu, jego soli, jego estrów, w tym propachizafopu i jego koniugatów, wyrażona jako chizalofop (dowolny stosunek izomerów składowych)) dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie 0,01 - 2 mg/kg. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)