Merck
CRM18157
Supelco
Fenpropidin Metabolite CGA 289267
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-Methyl-2-(4-(2-methyl-3-piperidin-1-ylpropyl)phenyl)propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2(CCCCC2)CC(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C(=O)O)C
InChI
1S/C19H29NO2/c1-15(14-20-11-5-4-6-12-20)13-16-7-9-17(10-8-16)19(2,3)18(21)22/h7-10,15H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,21,22)
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3