Merck
CRM03992
Supelco
Amiprofos methyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
O-Methyl O-(2-nitro-p-tolyl) N-isopropylphosphoramidothionate
Wybierz wielkość
CRM03992-25MG
466,00 zł
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
CRM03992-25MG
466,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N2O4PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.30
Beilstein:
2000833
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccc(C)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O4PS/c1-8(2)12-18(19,16-4)17-11-6-5-9(3)7-10(11)13(14)15/h5-8H,1-4H3,(H,12,19)
Klucz InChI
VHEWQRWLIDWRMR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Amiprofos metylowy to herbicyd fosforoorganiczny stosowany w kukurydzy. Nie jest on wymieniony w bazie danych pestycydów Unii Europejskiej. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Działania biochem./fizjol.
Herbicyd zapobiegający polimeryzacji mikrotubul w komórkach roślinnych, ale nie zwierzęcych. Rośliny uprawne odporne na amiprofos metylowy i kilka innych herbicydów zostały opracowane poprzez wprowadzenie ludzkiego genu CYP2B6 detoksykującego ksenobiotyki.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)