Kluczowe dokumenty
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Właściwości
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
pojemność
27 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)