Kluczowe dokumenty
BP361
2-Diethylaminoethyl-3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl)propionate oxalate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Diethylaminoethyl 3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl)propionate oxalate salt
Wybierz wielkość
25 MG
868,00 zł
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
868,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H33NO2 · C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
529.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
naftidrofuryl
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCOC(=O)C(Cc3c4c(ccc3)cccc4)Cc1c2c(ccc1)cccc2)(CC)CC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C30H33NO2.C2H2O4/c1-3-31(4-2)19-20-33-30(32)27(21-25-15-9-13-23-11-5-7-17-28(23)25)22-26-16-10-14-24-12-6-8-18-29(24)26;3-1(4)2(5)6/h5-18,27H,3-4,19-22H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
FYUFQXSXPVAXSS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Szczawian 2-dietyloaminoetylo-3-(1-naftylo)-2-(1-naftylometylo)propionianu BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Naftidrofuryl Capsules
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)