Kluczowe dokumenty
BP1260
Wzorzec zanieczyszczenia naproksenem
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Wybierz wielkość
BP1260
657,00 zł
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
BP1260
657,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
naproxen
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Wzorzec zanieczyszczenia naproksenem, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Naproxen Gastro-resistant TabletsNaproxen
  • Oral SuspensionNaproxen
  • Tablets
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 50 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w Farmakopei Brytyjskiej.
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    Organy docelowe
    Respiratory system
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)