Kluczowe dokumenty
BP1225
Tamoxifen citrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Tamoxifen citrate salt, (Z)-1-(p-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
Poziom jakości
rodzina API
tamoxifen
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
Klucz InChI
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
Zastosowanie
Używany również w monografiach takich jak
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)