Merck
96690
Supelco
Isobutyl vinyl ether
analytical standard
Synonim(y):
Vinyl isobutyl ether
Wybierz wielkość
100 MG
303,00 zł
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
303,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
1560159
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.45 (vs air)
ciśnienie pary
68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95.0% (GC)
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
gęstość
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)