Merck
95934
Supelco
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
analytical standard
Wybierz wielkość
95934-100MG
284,00 zł
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
95934-100MG
284,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
metody
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)