Merck
94043
Supelco
Metabolit izoksaflutolu RPA202248
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(2RS)-3-cyklopropylo-2-[2-(metylosulfonylo)-4-(trifluorometylo)benzoilo]-3-oksopropanonitryl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12F3NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
N#CC(C(C1CC1)=O)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2S(=O)(C)=O)=O
InChI
1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZTTKDUXKVPEXCG-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)