Kluczowe dokumenty
93795
Diniconazole
certified reference material, TraceCERT®, E-Isomer, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
jakość
E-Isomer
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
Klucz InChI
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
Opis ogólny
Dinikonazol jest fungicydem triazolowym o działaniu ogólnoustrojowym i szerokim spektrum działania, który był szeroko stosowany w zbożach, drzewach owocowych, warzywach i uprawach o znaczeniu gospodarczym do zwalczania wielu różnych chorób, takich jak parch, septoria, rdza brunatna, mączniak prawdziwy i Rhynchosporium. Kontroluje basidiomycetes i ascomycetes poprzez tłumienie 14α-demetylacji, która odgrywa ważną rolę w biosyntezie ergosterolu.
Dinikonazol musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 dinikonazol nie jest zatwierdzony w Unii Europejskiej. Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) dinikonazolu jako sumy izomerów został ustalony od 0,01 do 0,05 mg/kg dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1317/2013.
Zastosowanie
- Metabolomika oparta na1HNMR i badanie histopatologiczne w celu oceny toksykologicznych skutków dinikonazolu u danio pręgowanego.
- Ultraczułe oznaczanie dinikonazolu w próbkach wody środowiskowej przy użyciu kropek kwantowych siarczku indu miedzi (CuInS2 QDs) jako sondy chemiluminescencyjnej
- Enancjoselektywne oznaczanie pozostałości enancjomerów dinikonazolu w próbkach jabłek, winogron i herbaty przy użyciu chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym połączonej ze spektrometrią mas w kwadrupolowym czasie przelotu (SFC-Q-TOF/MS)
- Badanie diniconzolu i triadimefonu jako chemicznych inhibitorów korozji świeżo wypolerowanej miedzi w syntetycznej wodzie morskiej
- Ratiometryczna detekcja fluorescencyjna dinikonazolu przy użyciu mezoporowatej sondy z nadrukiem molekularnym
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)