Merck
43266
Diniconazole
PESTANAL®, analytical standard, E-Isomer
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17Cl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
quality
E-Isomer
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
mp
152-158 °C
format
neat
SMILES string
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
InChI key
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diniconazole
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)