Merck
91225
Supelco
1,3-Butanediol dimethacrylate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥94.0% (GC)
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zawiera
100-300 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450-1.454
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
Klucz InChI
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)