Merck
90152
Supelco
N4,N4-Diethyl-2-methyl-1,4-benzenediamine hydrochloride
suitable for GC, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)