Kluczowe dokumenty
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
Wybierz wielkość
1 EA
9120,00 zł
9120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
9120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
977 Kolumna HPLC FcR-IIIA-NPR, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymethacrylate
grupa aktywna macierzy
Glycoprotein phase
wielkość cząstki
5 μm
Zakres roboczy pH
4.0-8.0
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.