Kluczowe dokumenty
821962
TSKgel® DNA-STAT (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonim(y):
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Kolumna DNA-STAT HPLC, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21962
Parametry
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.3-0.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
3-10
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny TSKgel DNA-STAT są wypełnione hydrofilowymi, nieporowatymi cząstkami żywicy o wielkości 5 μm, których powierzchnia składa się z otwartej sieci wielowarstwowych grup anionowymiennych. Innowacyjna chemia wiązania, w połączeniu ze stosunkowo dużym rozmiarem cząstek, skutkuje znaczną ładownością, niskim ciśnieniem roboczym i szybką analizą. Zastosowania kolumn TSKgel DNA-STAT obejmują separację: fragmentów DNA, kwasów nukleinowych i nukleotydów.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie DI.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)