820010
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 1 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Amide-80, 10 cm x 1 mm ID, 5 μm
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 1 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 20010
Parametry
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
60 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 1 mm
powierzchnia
450 m2/g
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta