Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6630,00 zł
material
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L68
product line
TSKgel®
mol wt
100 - 2000
manufacturer/tradename
Tosoh 21865
parameter
0-100% organic solvent, 10-50 °C temperature, 200 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 2 mm
surface area
450 m2/g
matrix
silica particle platform
matrix active group
carbamoyl phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å
operating pH
2.0-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
General description
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 2 mm, 3 μm particle size | description phase carbamoyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size | description phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size | description phase carbamoyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| particle size 3 μm | particle size 3 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| L × I.D. 15 cm × 2 mm | L × I.D. 5 cm × 4.6 mm | L × I.D. 15 cm × 2 mm | L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |
| matrix active group carbamoyl phase | matrix active group carbamoyl phase | matrix active group carbamoyl phase | matrix active group carbamoyl phase |
| pore size 100 Å | pore size 100 Å | pore size 100 Å | pore size 100 Å |
| product line TSKgel® | product line TSKgel® | product line TSKgel® | product line TSKgel® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TSKgel® Amide-80 HPLC Column
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?