Kluczowe dokumenty
819310
TSKgel® SuperHZ2000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Wybierz wielkość
1 EA
10 750,00 zł
10 750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
10 750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
10 750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® SuperHZ2000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19310
Parametry
0.4 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
20 Å
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel SuperHZ2000 są wypełnione sztywnymi, porowatymi kulkami polimerowymi. Są one używane do niewodnego rozdzielania rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach małych cząsteczek i oligomerów o masie mniejszej niż 10 000 Da. Rozpuszczalnik transportowy THF można zastąpić ograniczoną liczbą rozpuszczalników organicznych.
Postać fizyczna
THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem, ksylenem, dichlorometanem, dichloroetanem.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)