Kluczowe dokumenty
819660
TSKgel® SuperHZM-N (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® SuperHZM-N HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19660
Parametry
0.4 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
mixed
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny ze złożem mieszanym TSKgel SuperHZM-N są wypełnione sztywnymi, porowatymi kulkami polimerowymi o różnej średniej średnicy porów. Są one używane do analizy rozpuszczalnych organicznie polimerów o wysokiej masie cząsteczkowej poniżej 700 000 Da. Rozpuszczalnik transportowy THF można zastąpić ograniczoną liczbą rozpuszczalników organicznych.
Postać fizyczna
THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem, ksylenem, dichlorometanem, dichloroetanem.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)