Kluczowe dokumenty
819311
TSKgel® SuperHZ2500 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® SuperHZ2500 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19311
Parametry
0.4 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
30 Å
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel SuperHZ2500 są wypełnione sztywnymi, porowatymi kulkami polimerowymi. Są one używane do niewodnego rozdzielania rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach małych cząsteczek i oligomerów o masie mniejszej niż 20 000 Da. Rozpuszczalnik transportowy THF można zastąpić ograniczoną liczbą rozpuszczalników organicznych.
Postać fizyczna
THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem, ksylenem, dichlorometanem, dichloroetanem.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)