818520
TSKgel® ODS-80Ts QA HPLC Column
phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18520
zakres etykietowania
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametry
1.2 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
425 m2/g
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
prekolumna
wyposażenie dodatkowe
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta