816653
TSKgel® OApak-A (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, carboxylic acid phase
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® OApak-A HPLC Column, phase carboxylic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion H+
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16653
Parametry
≤20% organic solvent
0.8 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
70 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
carboxylic acid phase
wielkość cząstki
7 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.