816092
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® DEAE-5PW Guards and Guardgel Kits
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® DEAE-5PW Guardgel Kit, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16092
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 10 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
20 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Komponenty
- Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
- Replacement frits
- Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
- Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- 2 x 5mL guardgel
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta