Kluczowe dokumenty
77344
Metaflumizone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2′-[2-(4-Cyanophenyl)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-4-(trifluoromethoxy)carbanilohydrazide
Wybierz wielkość
572,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
572,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)N\N=C(/Cc2ccc(cc2)C#N)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C24H16F6N4O2/c25-23(26,27)18-3-1-2-17(13-18)21(12-15-4-6-16(14-31)7-5-15)33-34-22(35)32-19-8-10-20(11-9-19)36-24(28,29)30/h1-11,13H,12H2,(H2,32,34,35)/b33-21+
Klucz InChI
MIFOMMKAVSCNKQ-QNKGDIEWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Metaflumizon to środek owadobójczy blokujący kanały sodowe zależne od napięcia, który działa na układ nerwowy owadów, powodując wiotki paraliż i ostateczną śmierć. Ten półkarbazon skutecznie zwalcza większość szkodników z rzędu Lepidoptera i niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Diptera, Isopterai Siphonaptera w bawełnie, warzywach bulwiastych, kapustnych, liściastych i owocowych. Metaflumizon zapewnia długotrwałe zwalczanie pcheł u zwierząt za pomocą pojedynczej aplikacji punktowej.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 (uchylającym dyrektywę 91/414/EWG) metaflumizon jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE). Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) metaflumizonu (suma izomerów E- i Z-) został określony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 318/2014 od 0,05 mg/kg do 10 mg/kg dla produktów pochodzenia roślinnego i od 0,02 mg/kg do 0,1 mg/kg dla produktów pochodzenia zwierzęcego.
Metaflumizon musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
- wyjaśnienia mechanizmów biochemicznych, odporności krzyżowej i stabilności odporności wyselekcjonowanego laboratoryjnie szczepu Plutella xylostella na insektycyd metaflumizon
- Określenie kinetyki degradacji metaflumizonu pod wpływem różnej wilgotności, pH, światła, temperatury, atmosferycznego poziomuCO2, rodzaju gleby i sterylizacji gleby.
- Określenie skuteczności preparatu spot-on zawierającego metaflumizon i amitrazę przeciwko roztoczom świerzbowca demodektycznego u naturalnie zarażonych psów.
- Opracowanie i walidacja metody oznaczania pozostałości metaflumizonu w tkankach kapusty i próbkach gleby przy użyciu ultrawydajnej chromatografii cieczowej - spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI/MS/MS).
- Ekstrakcja metaflumizonu i siedmiu innych mikrozanieczyszczeń wody powierzchniowej i pitnej przy użyciu kserożeli węglowych połączonych z nanorurkami jako sorbentu do ekstrakcji w fazie stałej, a następnie analiza UHPLC-MS/MS
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Lact. - Repr. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)