Merck
73424
Supelco
N,N′-(Hexane-1,6-diyl)bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide)
analytical standard
Synonim(y):
Antioxidant 1098
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H64N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
636.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1=C(O)C(C(C)(C)C)=CC(CCC(NCCCCCCNC(CCC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)=O)=O)=C1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.