Kluczowe dokumenty
67257-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3.0 mm
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L1
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
Parametry
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 3.0 mm
powierzchnia
65 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.0 μm
wielkość porów
160 Å pore size
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Grubość powłoki: 0,4 μm
Solid Core: 1,2 μm
Zakres etykietowania: 4.0%
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)