Merck
66828-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna UHPLC C4 o szerokich porach z powierzchowną porowatością
Wybierz wielkość
1 PKG
4480,00 zł
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L26
opis
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
0.4% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
15 m2/g
pokrycie powierzchni
4.2 μmol/m2
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
3.4 μm
wielkość porów
400 Å
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
BIOshell 400 Å Protein C4 columns contain 3.4 μm advanced Fused-Core particles with 400 Å pores that are specifically engineered to provide efficient separation of larger proteins. These columns provide excellent separations on very hydrophobic proteins such as those found in the cell membrane. The C4 ligand combined with an exhaustively endcapped surface ensures optimum protein recovery of larger or very hydrophobic biomolecules. The 3.4 μm Fused-Core particles allow a shorter analysis time yet similar back pressure to fully porous 1.7 μm, 300 Å fully porous C4 particles. These columns can be operated long term at pressures up to 9000 psi (600 bar), temperatures up to 90 °C, and within the pH range of 2 to 9.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.