Kluczowe dokumenty
65511-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm
Synonim(y):
Kolumna C5 o szerokich porach
Wybierz wielkość
1659,00 zł
Cena katalogowa2370,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1659,00 zł
Cena katalogowa2370,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materiały
stainless steel column
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
3.5% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 1 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
4.5 μmol/m2
Matryca
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C5 (pentyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
- Porównanie wydajności kinetycznej powierzchniowo porowatych, w pełni porowatych i monolitycznych kolumn z fazą odwróconą za pomocą gradientowych wykresów kinetycznych do separacji biofarmaceutyków białkowych: Niniejsze badanie zapewnia szczegółowe porównanie wydajności kinetycznej różnych typów kolumn HPLC z odwróconą fazą, w tym kolumny 891 BIO Wide Pore C5 HPLC. Badania podkreślają jej skuteczność i rozdzielczość w rozdzielaniu złożonych biofarmaceutyków białkowych, co czyni ją cennym narzędziem dla chemików analitycznych w analizie biofarmaceutycznej (Jaag et al., 2022).
- Analiza RP-LC x RP-LC trawienia tryptycznego przy użyciu kombinacji całkowicie porowatych i częściowo porowatych faz stacjonarnych ..: W artykule zbadano zastosowanie chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RP-LC) z całkowicie porowatymi i częściowo porowatymi fazami stacjonarnymi, w tym kolumny BIO Wide Pore C5 HPLC, do analizy trawienia tryptycznego. Wyniki wskazują na jej solidność i wysoką rozdzielczość w zastosowaniach proteomicznych, umożliwiając precyzyjne mapowanie peptydów i charakterystykę białek (Mondello et al., 2010).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.