Kluczowe dokumenty
64720-U
Supelco
Snyder Column
3-ball design, ground joint
Synonim(y):
MICRO SNYDER Column
Wybierz wielkość
1 EA
553,00 zł
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
553,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
suitable for EPA 1613
opakowanie
pkg of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.