Kluczowe dokumenty
61863-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
Synonim(y):
Proteomix® HIC Butyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
Wybierz wielkość
1 EA
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
7689 HIC Butyl-NP5, kaseta ochronna z uchwytem, 5 μm, NP, L × I.D. 10 mm × 4 mm
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 431NP5-4001C
opakowanie
1 ea of
Parametry
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 mm × 4 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)