This PEEK tubing is rated for use up to 5000 psi and 100 °C, so it can be used safely under the specified conditions.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł |
Informacje o tej pozycji
479,00 zł
parameter
5000 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/8 in. × 0.062 in.
color
natural
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural | description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in., natural, max. pressure 1000 psi | description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi | description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in., yellow, max. pressure 8000 |
| L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in. |
| color natural | color natural | color blue | color yellow |
| parameter 5000 psi max. pressure | parameter 1000 psi max. pressure | parameter 6000 psi max. pressure | parameter 8000 max. pressure |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PEEK Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, I have a question about your PEEK lines. We are conducting core flooding experiments at 1500 PSI with an operating temperature of 60–70°C. Can you confirm if these lines can safely withstand these conditions?