59999-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
Stand-alone, for use with Supel™ Carbon LC guard cartridges
Synonim(y):
Supel™ Carbon LC, Guard Cartridge Holder
About This Item
Polecane produkty
product name
Supel™ Carbon LC Guard Cartridge Holder, Stand-alone, for use with Supel™ Carbon LC guard cartridges
Materiały
stainless steel column
linia produktu
Supel™
opakowanie
pkg of 1 ea fittings included
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kompatybilność
for use with Supel™ Carbon LC guard cartridges
Przypis
Includes one holder, two ferrules, two nuts, and one piece of tubing to connect guard to column.
Polecane produkty
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
Kolumny Supel™ Carbon LC U/HPLC ułatwiają separację w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem związków polarnych lub naładowanych.