Merck
59306-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL Ca Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L19
linia produktu
SUPELCOGEL
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
SUPELCOGEL
opakowanie
1 ea of
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
macierz
polymeric
wielkość cząstki
9 μm
kompatybilność
use to protect SUPELCOGEL Ca and SUPELCOGEL C-611
metoda separacji
ligand exchange
Przypis
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
Informacje prawne
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta