Przejdź do
59319
SUPELCOGEL™ H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
5 cm × 4.6 mm
Particle size:
9 μm
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SUPELCOGEL™ H Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L17
Quality Segment
manufacturer/tradename
SUPELCOGEL™
parameter
400 bar pressure (5801 psi), 85 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
particle size
9 μm
compatibility
use to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H
separation technique
ion exclusion
General description
Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for analytical columns. SUPELCOGEL™ H Guard Column is used to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H columns.
SUPELCOGEL™ H Guard Column is used for the protection of SUPELCOGEL Ion Exclusion Columns (5 cm x 4.6 mm column, 9 μm particles).
Other Notes
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
Legal Information
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
593455934659343
description
9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
description
9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
description
9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
particle size
9 μm
particle size
9 μm
particle size
9 μm
particle size
9 μm
separation technique
ion exclusion
separation technique
ligand exchange
separation technique
ion exclusion
separation technique
ligand exchange
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
agency
suitable for USP L17
agency
suitable for USP L34
agency
suitable for USP L17
agency
suitable for USP L34
compatibility
use to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H
compatibility
use to protect SUPELCOGEL Pb
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOGEL™ H Guard Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
    1 answer
    1. All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.