58588AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
CHIRALPAK® CBH HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
CHIRALPAK®
opakowanie
pk of 2 ea
producent / nazwa handlowa
CHIRALPAK®
Parametry
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cellobiohydrolase phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)