Kluczowe dokumenty
58188AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
Wybierz wielkość
2 EA
4560,00 zł
4560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
4560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
4560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
CHIRALPAK® AGP HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L41
linia produktu
CHIRALPAK®
opakowanie
pk of 2 ea
producent / nazwa handlowa
CHIRALPAK®
Parametry
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
glycoprotein, alpha1- phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)