58377
SUPELCOSIL™ LC-PCN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
MTO-SUPELCOSIL™ LC-PCN 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-PCN HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L10
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
4% carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?