58295C40
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
SUPELCOSIL™
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
170 m2/g
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?