Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Pore size:
0.50 μm
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns, pkg of 10 ea
material
stainless steel frit
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 03411
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
0.50 μm
General description
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns are manufactured from 316-grade stainless steel. If the top frit plugs, the entire end-fitting can be removed and replaced.
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 10 ea | description stainless steel frit, pkg of 1 ea | description stainless steel, pkg of 1 ea | description stainless steel frit, pkg of 1 ea |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| product line TSKgel® | product line TSKgel® | product line TSKgel® | product line TSKgel® |
| pore size 0.50 μm | pore size 2 μm | pore size 10 μm | pore size 2 μm |
| material stainless steel frit | material stainless steel frit | material stainless steel | material stainless steel frit |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Tosoh 03411 | manufacturer/tradename Tosoh 08092 | manufacturer/tradename Tosoh 05748 | manufacturer/tradename Tosoh 18545 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?