Kluczowe dokumenty
58239C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)